Learn More
O-De-phenyl Andarine, TRC
Artikelnummer. 30137947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137947 100 mg 100 Milligramm
30134894 250 mg 250 Milligramm
30012406 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD221630100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1022087-30-4
Summenformel C11 H11 F3 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 308.211
Synonym Propanamide, 2,3-dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2S)- (ACI), (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (ACI), O-De-phenyl Andarine
IUPAC-Name (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-N-[4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenyl]propanamid
SMILES C[C@](O)(CO)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-De-phenyl Andarine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11F3N2O5/c1-10(19,5-17)9(18)15-6-2-3-8(16(20)21)7(4-6)11(12,13)14/h2-4,17,19H,5H2,1H3,(H,15,18)/t10-/m0/s1
Formelmasse 308.062