Learn More
O-Desmethylmetoprolol, TRC
Artikelnummer. 30136862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136862 25 mg 25 Milligramm
30010643 10 mg 10 Milligramm
30005854 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29207325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62572-94-5
Summenformel C14 H23 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 253.34
Synonym (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP)
IUPAC-Name 1-[4-(2-Hydroxyethyl)Phenoxy]-3-(Propan-2-ylamino)Propan-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
Formelmasse 253.1678