Learn More
(+)-O-Desmethyl-N,N-Bisdesmethyl-Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30350441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350441 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2911551MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyltramadol
CAS 1235568-21-4
Summenformel C13 H19 N O2
Menge 1 mg
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]-, 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol, (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl tramadol, (R,R)-N,N,O-Tridesmethyltramadol
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m1/s1
SMILES NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC-Name 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-Hydroxycyclohexyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 221.3
Formelmasse 221.1416