Learn More
o-Dianisidin, freie Base, 99,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437890 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11437890 25 g
11417890 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437890 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210153625
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 119-90-4
Summenformel C14H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.294
InChI-Schlüssel JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Dianisidine, free base
Farbe Braun
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Menge 25 g
Formelmasse 244.3
Physikalische Form Pulver