Learn More
o-Dianisidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Dimethoxybenzidine |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 244.1212 |