Learn More
o-Orsellinsäure Monohydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15571832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15571832 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15571832 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453290010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 480-64-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-64-8
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD16661187
InChI-Schlüssel AMKYESDOVDKZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orsellinic acid, orsellic acid, o-orsellinic acid, orcinolcarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-o-toluic acid, unii-11xla0494b, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl, 2,4-dihydroxy-6-methyl-benzoic acid, orsellinate, 4,6-dihydroxy-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 68072
ChEBI CHEBI:32807
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxy-6-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Orsellinic acid monohydrate
Schmelzpunkt 152.0°C to 153.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Orsellinic acid hydrate, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.