Learn More
O-((Perfluorophenyl)methyl)Hydroxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138325 250 mg 250 Milligramm
30134045 500 mg 500 Milligramm
30003309 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP227330250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57981-02-9
Summenformel C7 H4 F5 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 249.566
Synonym Hydroxylamine, O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-[(pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (9CI), ((Perfluorophenyl)methoxy)amine hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyloxyamine hydrochloride, N-[(2
IUPAC-Name O-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamin; Hydrochlorid
SMILES Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Formelmasse 248.998