Learn More
o-Phthalaldehyde, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11781558
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11781558 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11781558 Lieferant Serva Electrophoresis Lieferanten-Nr. 3280001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 643-79-8
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Schmelzbereich 54°C to 57°C
Summenformel C8H6O2
MDL-Nummer MFCD00003335
Menge 5 g
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
InChI-Schlüssel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC-Name Benzol-1,2-dicarbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851