missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30983553
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30983553 25 g
30980750 10 g
30971936 5 g
30983355 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30983553 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14634325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 39684-28-1
Summenformel C4H12ClNO
MDL-Nummer MFCD00043272
Menge 25 g
SMILES Cl.CC(C)(C)ON
Molekulargewicht (g/mol) 125.60
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.