Learn More
O-tert-Butyl-L-Threonin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489468 5 g 5 Gramm
15479468 1 g 1 Gramm
15499468 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63031.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4378-13-6 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4378-13-6
Summenformel C8H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD00037766
InChI-Schlüssel NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Synonym h-thr tbu-oh, o-tert-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-tert-butoxy butanoic acid, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl, o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy butanoic acid, o-tert.-butylthreonin, o-tert.butyl-l-threonine, h-ser trt-2-chlorotrityl resin, h-thr tbu-2-chlorotrityl resin
PubChem CID 6951357
IUPAC-Name (2S,3R)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansäure
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-tert-Butyl-L-threonine
Beilstein 2206127
Menge 5 g
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest