Learn More
O-tert-Butyl-L-Threonin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | O-tert-Butyl-L-threonine |
| Beilstein | 2206127 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 175.23 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |