Learn More
O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-Homoserin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15458577
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15458577 250 mg 250 Milligramm
15448577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15458577 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52065.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 203854-51-7 | C23H27NO5 | 397.471 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 203854-51-7
Summenformel C23H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 397.471
MDL-Nummer MFCD01862865
InChI-Schlüssel SKYFRYZPXHNPOK-OAHLLOKOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoser tbu-oh, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homoserine, fmoc-l-beta-homoserine otbu, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy butanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6740, fmoc-hoser tbu-oh, fmoc-??-hoser tbu-oh, fmoc-beta-homoser tbu-oh, fmoc-i 2-hoser tbu-oh
PubChem CID 2761544
IUPAC-Name (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansäure
SMILES CC(C)(C)OCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifications
Chemischer Name oder Material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homoserine
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Menge 250 mg
Beilstein 8014825
Formelmasse 397.47
Reinheit (%) 95%