Learn More
O-(tert.-Butyldimethylsilyl)-hydroxylamin, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamin (tert-Butyldimethylsilyl-O-Hydroxylamin) wird zur Induktion der Spaltung während der Feststoff-unterstützten Synthese von Hydroxaminsäuren verwendet. Findet auch Verwendung als chemischer Zusatz und als Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 87°C to 90°C (40mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine |
| Schmelzpunkt | 62°C to 65°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
| Formelmasse | 147.29 |
| Reinheit (%) | ≥90% |