Learn More
o-Tolidin, 95 %, Pract, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10687031 25 g 25 Gramm
10163051 100 g 100 Gramm
10770102 250 g 250 Gramm
10296141 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10687031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421120250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-93-7
MDL-Nummer MFCD00014773
InChI-Schlüssel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolidine
Namenshinweis (pract), 95%
Schmelzpunkt 125.0°C to 132.0°C
Farbe Beige oder Braun bis Grau
Siedepunkt 300.5°C
Flammpunkt 244°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H16N2
Menge 25 g
Beilstein 13, IV, 419
Merck Index 15, 9674
Molekulargewicht (g/mol) 212.29
Formelmasse 212.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.