Learn More
o-Toluidindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10581524 25 g Glasflasche 25 Gramm
10299600 100 g Glasflasche 100 Gramm
10015660 500 g Glasflasche 500 Gramm
11935271 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10581524 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-82-8
Summenformel C14H16N2·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 285.2
InChI-Schlüssel LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolidine dihydrochloride
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Beige bis Beige-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,9675
Formelmasse 285.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolidine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethylbenzidine dihydrochloride