Learn More
o-Toluolsulfonamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478917 50 g 50 Gramm
11468917 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20544.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-19-7 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
o-Toluene sulfonamide was mainly produced as a chemical intermediate for the production of saccharin. A mixture of o-Toluene sulfonamide with the p-isomer is used as a plasticizer for hot -melt adhesives, a chemical intermediate for fluorescent pigments and a chemical intermediate for plasticizer resins. (S080800). Studies suggest that o-Toluene sulfonamide has potential mutagenic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Toluen-Sulfonamid wurde hauptsächlich als chemisches Zwischenprodukt für die Herstellung von Saccharin hergestellt. Eine Mischung aus O-Toluen-Sulfonamid mit dem p-Isomer wird als Weichmacher für Heißschmelzklebstoffe, als chemisches Zwischenprodukt für fluoreszierende Pigmente und als chemisches Zwischenprodukt für Weichmacherharze verwendet. (S080800). Studien deuten darauf hin, dass O-Toluen-Sulfonamid eine potenzielle mutagene Aktivität aufweist.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.6 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, Basen und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-19-7
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.214
MDL-Nummer MFCD00007934
InChI-Schlüssel YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonamide, 2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-methyl, 2-toluenesulfonamide, o-methylbenzenesulfonamide, toluene-2-sulfonamide, ketjenflex 9, toluene-2-sulphonamide, ortho-toluenesulfonamide, 2-tolylsulfonamide
PubChem CID 6924
IUPAC-Name 2-Methylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluenesulfonamide
Schmelzpunkt 156°C
Siedepunkt 210°C (1 mmHg)
Flammpunkt 178°C (352°F)
Menge 50 g
Beilstein 1102362
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.6g/L at 25°C).
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluenesulfonamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluenesulfonamide