Learn More
o-Tolylsäure +98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439060
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439060 250 g 250 Gramm
11419060 1000 g 1000 Gramm
11429060 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439060 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13856.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
o-Toluic acid is used for producing of fluorescent whitening agent ER33%, bensulfuronmethyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldehyde and 3,5-dinitro-o-toluylamide etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Tolylsäure wird für die Herstellung von fluoreszierendem Aufhellungsmittel ER 33 %, Bensulfuronmethyl, o-Tolunitril, o-Cyano-Benzaldehyd und 3,5-Dinitro-o-Toluylamid usw. verwendet
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-90-1
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002477
InChI-Schlüssel ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
IUPAC-Name 2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluic acid
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 258°C to 259°C
Flammpunkt 148°C (298°F)
Geruch Aromatic
Menge 250 g
Beilstein 1072103
Merck Index 14,9535
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluic acid