Learn More
o-Toluylsäurehydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043413
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11330164
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00668.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7658-80-2 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7658-80-2
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00014756
InChI-Schlüssel KFXLXEQCRFGDRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluic hydrazide, o-toluic acid hydrazide, o-toluohydrazide, 2-toluic hydrazide, 2-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoylhydrazine, o-methyl, benzoic acid, 2-methyl-, hydrazide, 2-methylbenzenecarbohydrazide, methylbenzohydrazide, 2-methylbenzhydrazide
PubChem CID 82110
IUPAC-Name 2-Methylbenzohydrazid
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluic hydrazide
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 5 g
Beilstein 1862809
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) ≥98%