Learn More
O-Toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400154 1000 g 1000 Gramm
11410154 250 g 250 Gramm
11420154 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11400154 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13602.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-53-4 | Molecular Formula: C7H9N | Molecular Weight: 107.156 g/mol
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Toluidin wird bei der Herstellung von Farbstoffen als präsumptiver Test für Blut in der forensischen Wissenschaft eingesetzt. Es wird auch bei der Bestimmung von Glukose in biologischen Materialien, als Vorläufer in der Synthese von Poly(o-Toluidin) und von Kupfer-Nanopartikel-Verbundwerkstoff verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (15 g/l).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-53-4
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00007730
InChI-Schlüssel RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC-Name 2-Methylanilin
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluidine
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.004
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.572
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1708
Beilstein 741981
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(15g/L).
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%