Learn More
O-Xylol-d{10}, ≥98 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Xylene-d{10} |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 0,953 g/mL |
Empfindlichkeit | Empfindlich gegen Feuchtigkeit. |
Menge | 5g |
CAS | 56004-61-6 |
Schmelzpunkt | -25 °C |
Siedepunkt | 143°bis 145 °C |