Learn More
O-Xylylendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423467
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423467 5 g 5 Gramm
11433467 25 g 25 Gramm
11443467 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17241.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
1,2-Bis(bromomethyl)benzene is used in the synthesis of isothioureas involved in the inhibition of human nitric oxide synthases. Also used in the synthesis of tridentate carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis(Bromomethyl)benzol wird bei der Synthese von Isothioharnstoffen verwendet, die an der Hemmung menschlicher Stickoxid-Synthasen beteiligt sind. Auch bei der Synthese von Tridentat-Carben-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, nahezu transparent, und in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-13-4
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00000175
InChI-Schlüssel KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
IUPAC-Name 1,2-bis(Bromethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylylene dibromide
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Dichte 1.96
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 637159
Formelmasse 263.96
Reinheit (%) 97%