Learn More
OAT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen OAT
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30228230
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38234-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30228387
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38234-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
OAT Polyclonal antibody specifically detects OAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
OAT
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
metabolism, Proteases & Other Enzymes
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
4942
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
GACR, HOGA, OAT ornithine aminotransferase, OATASE, OKT
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-439 of human OAT (NP_000265.1).,, Sequence:, VKGIQKYKAKIVFAAGNFWGRTLSAISSSTDPTSYDGFGPFMPGFDIIPYNDLPALERALQDPNVAAFMVEPIQGEAGVVVPDPGYLMGVRELCTRHQVLFIADEIQTGLARTGRWLAVDYENVRPDIVLLGKALSGGLYPVSAVLCDDDIMLTIKPGEHGSTYGGNPLGCRVAIAALEVLEEENLAENADKLGIILRNELMKLPSDVVTAVRGKGLLNAIVIKETKDWDAWKVCLRLRDNGLLAKPTHGDIIRFAPPLVIKEDELRESIEIINKTILSF
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.