Learn More
Obefazimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485927 5 mg 5 Milligramm
16469746 50 mg 50 Milligramm
16464476 100 mg -
16463198 10 mg -
16462666 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485927 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100870
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Obefazimod
CAS 1258453-75-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H10ClF3N2O
Menge 5 mg
Synonym ABX464
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.24 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC2=NC3=C(Cl)C=CC=C3C=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 338.71
Formelmasse 338.71
Reinheit (%) 99.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus