missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Obinutuzumab

Artikelnummer. 16493069
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16493069 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16493069

Marke: MedChemExpress HYP9910

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Obinutuzumab (GA101) a novel glycoengineered Type II CD20 humanized IgG1 monoclonal antibody in development for non-Hodgkin lymphoma.

Spezifikation

Antigen CD20 type II
Menge 1 mg
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Versandbedingung Room temperature
CAS 949142-50-1
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99.4%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.