Learn More
Motic™ Achromatisches Objektiv EA 10x/0.25
Korrigiert chromatische Aberrationen von 2 Farben. Das Motic™ achromatische Objektiv EA 10x/0.25 ist sphärisch um eine Farbe korrigiert.
Marke:  Motic™ 12180162
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15445102
  • 32.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Achromatisch.
  • Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
  • Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
Achromatisches Objektiv
5 mm WD
10X
Nicht zutreffend:6,4 mm
Mikroskope der Serien PM, DM1802-A, 18, 28