missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OCT4 (OCT3) Mouse, anti-Human, PE, Clone: 3A2A20, STEMCELL Technologies
Beschreibung
- The 3A2A20 antibody reacts with human OCT4 (octamer-binding transcription factor 4; also known as OCT3 and OCT3/4), an ∼40 kDa homeodomain transcription factor belonging to the POU family, which is expressed in undifferentiated human embryonic stem (ES), induced pluripotent stem (iPS), embryonal carcinoma (EC) and embryonic germ (EG) cells
- OCT4 binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') and plays a key role in maintaining cells in a pluripotent state by interacting with other transcription factors such as SOX2 to regulate the expression of several genes, including FBX15, FGF-4, REX1, SOX2 and osteopontin
- Levels of OCT4 are down-regulated during differentiation and it has thus emerged as a useful marker of pluripotency in stem cells, as well as a marker for certain human malignant germ cell tumours
- Expression of OCT4 together with other transcription factors has been used to reprogram somatic cells into iPS cells
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | OCT4 (OCT3) |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3A2A20 |
| Konjugat | PE |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 25 Tests |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Human |
| Isotype | IgG2b κ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?