Learn More
Octafluor-4,4'-Biphenol, TRC
Artikelnummer. 30425330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425330 100 mg -
30418544 500 mg 500 Milligramm
30425110 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO273108100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2200-70-6
Summenformel C12H2O2F8
Molekulargewicht (g/mol) 330.13
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrafluor-4-(2,3,5,6-Tetrafluor-4-Hydroxyphenyl)phenol
SMILES Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(O)c(F)c2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octafluoro-4,4'-biphenol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H
Formelmasse 329.9927