Learn More
Vitlab™ Achteckiger Magnetrührstab
VITLAB™ Achteckiger Magnetrührstab mit Ringen und AlNiCo V Permanentmagnetkern.
Marke:  Vitlab™ 308097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16523612
  • 68.30 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die achtseitige Form führt zu erheblichen Turbulenzen und erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
  • Der mittlere Ring sorgt auch für eine stabile Zentrierung mit konvexen oder unebenen Böden
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
28 mm
Achteckig