Learn More
Vitlab™ Achteckiger Magnetrührstab
VITLAB™ Achteckiger Magnetrührstab mit Ringen und AlNiCo V Permanentmagnetkern.
Marke: Vitlab™ 308997
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die achtseitige Form führt zu erheblichen Turbulenzen und erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- Der mittlere Ring sorgt auch für eine stabile Zentrierung mit konvexen oder unebenen Böden
Spezifikation
10 mm | |
35 mm | |
Achteckig |