Learn More
OctaInd, TRC
Artikelnummer. 30424325
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424325 1 g
30419643 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2371001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1084889-51-9
Summenformel C18 H12 Br8
Molekulargewicht (g/mol) 867.5199
Synonym OctaInd, 1H-Indene, 4,5,6,7-tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetrabromo-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-2H-indene
SMILES CC1(C)CC(C)(c2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-1H-indene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H12Br8/c1-17(2)5-18(3,6-4-7(19)11(21)14(24)10(6)20)9-8(17)12(22)15(25)16(26)13(9)23/h4H,5H2,1-3H3
Formelmasse 859.4406