Learn More
Octamethylcyclotetrasilazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339235 5 g 5 Gramm
11349235 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339235 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16563.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1020-84-4 | C8H28N4Si4 | 292.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020-84-4
Summenformel C8H28N4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 292.68
MDL-Nummer MFCD00046123
InChI-Schlüssel FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,2,2,4,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-Tetrazatetrasilocan
SMILES C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Spezifikation
Siedepunkt 224°C to 225°C
Chemischer Name oder Material Octamethylcyclotetrasilazane
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 976248
Flammpunkt 66°C (150°F)
Formelmasse 292.68
Reinheit (%) 97%
Geruch Ammonia-like
Empfindlichkeit Moisture sensitive