Learn More
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412288
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Conditionnement:
500 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11412288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15240.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.616 g/mol
Octamethylcyclotetrasiloxane is used to prepare silicone oil, silicone rubber and silicone resin having different degrees of polymerization through ring opening and polymerizing. It is also widely used in various fields viz. construction, electronics, textile, automobile, personal care, food, and machining. It is an organometallic reagent utilized for the preparation of siloxane polymers having high surface-hydrophobicity restoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octamethylcyclotetrasiloxan wird zur Herstellung von Silikonöl, Silikonkautschuk und Silikonharz mit unterschiedlichen Polymerisationsgraden durch Ringöffnung und Polymerisation verwendet. Es ist auch in verschiedenen Bereichen weit verbreitet, z. B. in den Bereichen Konstruktion, Elektronik, Textil, Automobil, Körperpflege, Lebensmittel und in der Zerspanungstechnik. Es handelt sich um ein organometallisches Reagenz, das zur Herstellung von Siloxan-Polymeren mit hoher Oberflächenhydrophobizität verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-67-2
Summenformel C8H24O4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 296.616
MDL-Nummer MFCD00003269
InChI-Schlüssel HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spécification
Siedepunkt 175°C to 176°C
Chemischer Name oder Material Octamethylcyclotetrasiloxane
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flammpunkt 56°C (132°F)
Merck Index 14,6747
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 296.62
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.396
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.956
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Mention de danger
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis