Learn More
Octan-1-ol, Pure, Fisher Chemical
66.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
66.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
66.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Schmelzpunkt | -16°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 195°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Dampfdichte | 4.5 |
Formelmasse | 130.23g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Octanol
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.