Learn More
Octaphenylcyclotetrasiloxan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332396 100 g 100 Gramm
11322396 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06130.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 546-56-5 | C48H40O4Si4 | 793.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-56-5
Summenformel C48H40O4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 793.18
MDL-Nummer MFCD00003268
InChI-Schlüssel VSIKJPJINIDELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octaphenylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octaphenyl, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octaphenyltetracyclosiloxane, cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl, 1,1,3,3,5,5,7,7-octaphenylcyclotetrasiloxane, octaphenyl tetracyclosiloxane, acmc-1aqwg, ph2sio 4, vsikjpjinidelz-uhfffaoysa
PubChem CID 68347
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8-Octakis-phenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMILES O1[Si](O[Si](O[Si](O[Si]1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 332°C (1mmHg)
Chemischer Name oder Material Octaphenylcyclotetrasiloxane
Schmelzpunkt 193°C to 200°C
Menge 100 g
Beilstein 2320758
Formelmasse 793.19
Reinheit (%) ≥98%