Learn More
Octazamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453149
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16453149 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16453149 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octazamide
CAS 56391-55-0
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H15NO2
Menge 1 mg
Synonym ICI-US 457
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N2CC(COC3)C3C2
Molekulargewicht (g/mol) 217.26
Formelmasse 217.26
Reinheit (%) 98.55%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation