Learn More
Octenidine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491466
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491466 200 mg 200 Milligramm
16481148 5 g -
16462379 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491466 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2170A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octenidine dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H64Cl2N4
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 623.83
Formelmasse 623.83
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation