Learn More
Octenidine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100469
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16491466 200 mg 200 Milligramm
16481148 5 g -
16462379 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 16491466
Marke: Medchem Express HYB2170A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octenidine dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H64Cl2N4
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 623.83
Formelmasse 623.83
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation