Learn More
Odanacatib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16455747 5 mg 5 Milligramm
16454316 100 mg -
16453008 10 mg -
16449576 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455747 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100425mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Odanacatib
CAS 603139-19-1
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H27F4N3O3S
Menge 5 mg
Synonym MK-0822
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 25 mg/mL (47.57 mM)
SMILES N#CC1(NC([C@@H](N[C@H](C(F)(F)F)C2=CC=C(C3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3)C=C2)CC(C)(F)C)=O)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 525.56
Formelmasse 525.56
Reinheit (%) 99.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism