Learn More
OFD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen OFD1
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802115
Unterlagen ansehen
Proteintech
22851-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16892105
Unterlagen ansehen
Proteintech
22851-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognize all the isoforms of OFD1. The 43 kDa is isoform 2. The ∽80 kDa band is unknown.
This gene is located on the X chromosome and encodes a centrosomal protein. A knockout mouse model has been used to study the effect of mutations in this gene. The mouse gene is also located on the X chromosome, however, unlike the human gene it is not subject to X inactivation. Mutations in this gene are associated with oral-facial-digital syndrome type I and Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 2. Many pseudogenes have been identified; a single pseudogene is found on chromosome 5 while as many as fifteen have been found on the Y chromosome.
Spezifikation
Spezifikation
OFD1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O75665
8481
OFD1 Fusion Protein Ag18898
Primary
-20°C
OFD1
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
71 7A, CXorf5, OFD1, oral facial digital syndrome 1, Protein 71 7A, SGBS2
OFD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography