Learn More
Officinalisinin I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406817
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16406817 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16406817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107284
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Officinalisinin I
CAS 57944-18-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H76O19
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H]([C@](CCC(C)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)(O)O3)C)([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC1
Molekulargewicht (g/mol) 921.07
Formelmasse 921.07
Reinheit (%) 98.99%
Güte Research
Physikalische Form Solid