Learn More
Ogerin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494368 10 mg 10 Milligramm
16465276 100 mg 100 Milligramm
16447097 5 mg 5 Milligramm
16433056 25 mg 25 Milligramm
16430697 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494368 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11027910mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ogerin is a selective GPR68 positive allosteric modulator, with a pEC50 of 6.83. Ogerin shows inverse agonist and antagonist activity (Ki, 220 nM) at A2A receptoor and weak antagonist activity (Ki, 736 nM) at 5-HT2B receptor. Ogerin blocks recall in fear conditioning in mice.
Ogerin is a selective GPR68 positive allosteric modulator, with a pEC50 of 6.83. Ogerin shows inverse agonist and antagonist activity (Ki, 220 nM) at A2A receptoor and weak antagonist activity (Ki, 736 nM) at 5-HT2B receptor. Ogerin blocks recall in fear conditioning in mice.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ogerin
CAS 1309198-71-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17N5O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (813.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=C(C2=NC(N)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N2)C=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 307.35
Formelmasse 307.35
Reinheit (%) 98.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation