Learn More
Thermo Scientific™ OFP400 Ölfreie Vakuumpumpe
Artikelnummer. 10543234 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
EFTE/PFA 4-köpfige Vakuumpumpe; 230 V 50 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Spannung Packungsgröße
10543234 EFTE/PFA 4-köpfige Vakuumpumpe; 230 V 50 Hz 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10543234 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. OFP400230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10690.00 €
    8937.52 € / 1 Stück
    Sparen 1752.48 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific OFP400 Ölfreie Vakuumpumpe kann für die verschiedensten Laboranwendungen eingesetzt werden.
Die Thermo Scientific OFP400 Ölfreie Vakuumpumpe kann für die verschiedensten Laboranwendungen eingesetzt werden.
Sie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf, läuft geräuscharm und eliminiert Ölnebeldämpfe, da sie Öl weder verbraucht noch zum Betrieb benötigt.
  • Geringer Platzbedarf
  • Chemisch beständig mit vier soliden ETFE- und PFA-Pumpenköpfen
  • Einfacher Anschluss an jedes Thermo Scientific™ Speedvac™ System
  • Empfohlen für den Gebrauch mit Säuren wie HCl, TFA, Essigsäure und Ameisensäure sowie organischen Lösungsmitteln
  • Im Lieferumfang enthalten ist die Kühlfalle ANT100 zur Erweiterung mit Auffang- und Neutralisationslösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EFTE/PFA 4-köpfige Vakuumpumpe; 230 V 50 Hz
Typ Ölfreie Vakuumpumpe
Verdrängung 36 l/min bei 60 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumkonzentrator
Max. Vakuum 0,6 Torr (0,75 mbar)
Abmessungen (L x B x H) 390 x 210 x 460 mm (15 x 8 x 18 in.)
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 390 mm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 210 mm
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 460 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 49,5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 22,5 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz