Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Artikelnummer. 17372003
Encompass_Preferred
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17372003
Marke: Kern Sohn 31609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Compact shape
  • Polished stainless steel
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Stainless Steel
Gewicht (metrisch) 500 g
Toleranz ± 0.8 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.