Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Test Weight
Artikelnummer. p-7226219
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
17302003 1 g 1 Stück
17312003 2 g 1 Stück
17322003 5 g 1 Stück
17332003 10 g 1 Stück
17342003 50 g 1 Stück
17352003 100 g 1 Stück
17362003 200 g 1 Stück
17372003 500 g 1 Stück
17382003 1 kg 1 Stück
17392003 2 kg 1 Stück
17302013 5 kg 1 Stück
17312013 10 kg 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 17302003
Marke: Kern Sohn 31601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Compact shape
  • Polished stainless steel
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Stainless Steel
Gewicht (metrisch) 1 g
Toleranz ± 0.03 mg