Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Knob Test Weight
Artikelnummer. 17322013
Encompass_Preferred
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17322013
Marke: Kern Sohn 31701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Stainless Steel
Gewicht (metrisch) 1 g
Toleranz ± 0.03 mg