Learn More
Kern Sohn OIML Class F2 Flat Sheet Test Weight
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flat polygonal sheet
- Polished stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | F2 |
| Material | Stainless Steel |
| Gewicht (metrisch) | 10 mg |
| Toleranz | ± 0.08 mg |