Learn More
Kern Sohn OIML Class M1 Beam Bar Test Weight
Artikelnummer. 17302303
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
10 cN
10 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
17302303 10 g 1 Stück
17312303 10 cN 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17302303
Marke: Kern Sohn 347445100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beam bar weight constructed of brass.
  • Supporting bar shape
  • Finely turned brass
Spezifikation
Klassifikation M1
Material Brass
Gewicht (metrisch) 10 g