Learn More
Olaparib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410819
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16410819 1 g 1 Gramm
16450936 200 mg -
16431536 500 mg 500 Milligramm
16449956 50 mg 50 Milligramm
16474656 100 mg 100 Milligramm
16423468 10 mg -
16450056 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16410819 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10162
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Olaparib (AZD2281; KU0059436) is a potent and orally active PARP inhibitor with IC50s of 5 and 1 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Olaparib is an autophagy and mitophagy activator.
Olaparib (AZD2281
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olaparib
CAS 763113-22-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H23FN4O3
Menge 1 g
Synonym AZD2281 KU0059436
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4
Molekulargewicht (g/mol) 434.46
Formelmasse 434.46
Reinheit (%) 96.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death