missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olcegepant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470046 2 mg 2 Milligramm
16425957 5 mg 5 Milligramm
16409776 50 mg -
16413228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470046 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10095

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Olcegepant (BIBN-4096) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and Ki of 14.4 pM for human CGRP.

Olcegepant (BIBN-4096) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and Ki of 14.4 pM for human CGRP.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Olcegepant
CAS 204697-65-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H47Br2N9O5
Menge 2 mg
Synonym BIBN-4096 BIBN 4096BS
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.49 mM) ∣1M HCl : 50 mg/mL (57.49 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl)
SMILES O=C1N(CC2=C(N1)C=CC=C2)C3CCN(C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N4CCN(C5=CC=NC=C5)CC4)=O)CCCCN)=O)CC6=CC(Br)=C(C(Br)=C6)O)=O)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 869.65
Formelmasse 869.65
Reinheit (%) 97.92%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.