Learn More
Oleacein, 90 %, TRC
Artikelnummer. 17998964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998964 10 mg 10 Milligramm
17968774 100 mg 100 Milligramm
17998204 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO52455010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149183-75-5
Summenformel C17H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 320.34
Synonym (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)Ethyl (E,3S)-4-Formyl-3-(2-Oxoethyl)Hex-4-Enoat
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleacein
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Formelmasse 320.126